Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS G5 Vis- og UV-Vis-spektrofotometre
Artikelnummer. 32035854 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Detektor type:
Dobbelte silicium-fotodioder
Silicium-fotodiode
Lyskilde:
Wolfram halogen
Xenon-blitz
Inkluderer:
8-positioners celleskifter, spectrophotmeter
Kun spektrofotometer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Detektor type Lyskilde Inkluderer
32035854 Silicium-fotodiode Wolfram halogen Kun spektrofotometer
32035853 Dobbelte silicium-fotodioder Xenon-blitz Kun spektrofotometer
32035856 Dobbelte silicium-fotodioder Xenon-blitz 8-positioners celleskifter, spectrophotmeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 32035854 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840411100
Spar på pålidelig UV-Vis-ydeevne
Brug rabatkode 27977
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Fleksible Vis- og UV-Vis-spektrofotometre designet til at levere hurtige, reproducerbare resultater med intuitive arbejdsgange og skalerbar ydeevne til moderne laboratorier.
Thermo Scientific™ GENESYS™ G5 Vis- og UV-Vis-spektrofotometrene leverer pålidelige, højkvalitets analytiske resultater med en intuitiv brugeroplevelse designet til moderne laboratorier. Fra rutinemæssige QA/QC-målinger til avancerede analytiske arbejdsgange GENESYS giver G5-familien fleksibilitet til at matche dine applikationsbehov. Med en strømlinet touchskærmsgrænseflade, tilpasselige metoder og udvidelige softwaremuligheder kan brugere hurtigt generere reproducerbare data med minimal træning, hvilket gør det ideelt til brug for studerende eller teknikere. Skalerbar ydeevne på tværs af Vis-, UV-Vis- og UV-Vis Pro-modeller betyder, at du kan vælge det rigtige system til i dag, samtidig med at du bevarer muligheden for at vokse, efterhånden som dine arbejdsgange udvikler sig.
Thermo Scientific™ GENESYS™ G5-familien af spektrofotometre er designet til at forenkle eksperimentel analyse, samtidig med at den leverer den nødvendige ydeevne og fleksibilitet på tværs af en bred vifte af industrier. Uanset om det drejer sig om rutinemæssige målinger eller mere avancerede analytiske arbejdsgange, GENESYS muliggør G5-systemer hurtig opsætning, ensartede resultater og effektiv datastyring.
Nøglefunktioner og fordele
Øjeblikkelig produktivitet med intuitiv drift
En moderne touchskærmsgrænseflade og guidede arbejdsgange gør det muligt for brugerne hurtigt at begynde målinger med minimal træning. Indbyggede metoder og tilpassede arbejdsgange hjælper med at sikre konsistens på tværs af operatører og reducere opsætningstiden.
Skalerbar ydeevne på tværs af tre modeller
GENESYS G5-familien omfatter Vis-, UV-Vis- og UV-Vis Pro-konfigurationer, hvilket gør det muligt for laboratorier at matche ydeevnen til applikationsbehov fra rutinemæssige synlige målinger til højpræcisions-UV-analyse.
Fleksible arbejdsgange med udvidelig software
Valgfrie applikationspakker understøtter vandanalyse, livsvidenskabelige undersøgelser samt test af fødevarer og drikkevarer med forudkonfigurerede metoder og guidede arbejdsgange. Disse værktøjer reducerer manuelle beregninger og forbedrer reproducerbarheden.
Avanceret datahåndtering og konnektivitet
Fang, gem og eksporter data nemt via USB, netværk eller valgfri PC-software. Integration med LIMS, cloud-systemer og netværksmiljøer gør datastyringen på tværs af laboratoriet problemfri.
Alsidig tilbehørsunderstøttelse for udvidede kapaciteter
Understøttelse af tilbehør som celleskiftere, Peltier-temperaturkontrol, sippers og fiberoptiske prober muliggør automatisering og tilpasning til specialiserede arbejdsgange, hvilket øger gennemstrømning og konsistens.
Pålidelig ydeevne
Bygget på årtiers spektroskopiekspertise GENESYS leverer G5-instrumenterne pålidelig optisk ydeevne med lav støj og stærk fotometrisk nøjagtighed for at levere pålidelige resultater på tværs af applikationer.
Designet til regulerede miljøer
Brugeradgangskontroller, auditspor og elektroniske signaturer understøtter overholdelse af dataintegritetskrav som 21 CFR Part 11, hvilket hjælper laboratorier med at opretholde sikre og sporbare arbejdsgange, når SciVault2 aktiveres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 nm
Forbindelser PC (valgfri software tilgængelig), USB-A, USB-C, USB-B (til PC-kontrol), RJ-45, LIMS, Cloud, Bluetooth og Wi-Fi (via en ekstra dongle)
Detektor type Silicium-fotodiode
Vise 7 tommer Berøringsskærm i farver i høj opløsning, vipbar, 800 x 1280 pixel
Dimensioner (L x B x H) 376 x 347 x 218 mm
Sprog Dansk, Kinesisk, fransk, tysk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Spansk, Thai
Lyskilde Wolfram halogen
Produktlinje GENESYS G5
Spektral båndbredde 5 nm
Spænding 240 V
Bølgelængdeområde 325 til 1100 nm
Valg af bølgelængde Diffraktionsgitter
Inkluderer Kun spektrofotometer
Optisk design Enkelt stråle
Gentagelighed <1.0 nm
Opløsning 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
garanti 2 år
Vægt (metrisk) 8.1 kg
Tilbehør Understøtter flere muligheder, herunder 8-positions celleskifter, 4-positioners celleskifter (long path-celler), Peltier termostatholder, Sipper-tilbehør, snap-on printer