Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 40/50 Vis/UV-Vis-spektrofotometre
Artikelnummer. p-8430009 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
GENESYS 40 Spec+EU strømkabel
GENESYS 50 Spec+EU strømkabel
Spektral båndbredde:
2 nm
5 nm
Bølgelængdeområde:
190 til 1100 nm
325 til 1100 nm
garanti:
2 år med std + 1 år med ext ved registrering
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Spektral båndbredde Bølgelængdeområde garanti Pakningsstørrelse
15879991 GENESYS 40 Spec+EU strømkabel 5 nm 325 til 1100 nm 2 år med std + 1 år med ext ved registrering Hver
15899991 GENESYS 50 Spec+EU strømkabel 2 nm 190 til 1100 nm 2 år med std + 1 år med ext ved registrering Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879991 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840297300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Til undervisningslaboratorier eller kvalitetskontroleksperter, der kræver robusthed, brugervenlighed og softwarekapacitet i UV-Vis-spektrofotometri.
Udfør rutinemålinger til kvalitetskontrol eller undervisning i kemilokalet med robuste Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Visible og GENESYS 40 Vis-spektrofotometre. Disse instrumenter tilbydes i en enkeltcellekonfiguration og er designet med en skrånende overflade til at opsamle spild og et vaskbart prøvetagningsrum til nem oprydning. En 7-tommers berøringsskærm, lokal kontrolsoftware (ingen pc nødvendig) og valgfrit Wi-Fi-netværk gør GENESYS 50 UV-Vis eller GENESYS 40 Vis-spektrofotometer til det ideelle valg til daglig prøveudtagning.
GENESYS 50 er et UV-Vis-spektrofotometer med to stråler i en enkeltcellekonfiguration, der opfylder alle specifikationer for kritiske kvalitetskontrolapplikationer og præcise kemiske målinger. GENESYS 40 Dual Beam Vis-spektrofotometeret er en version i det synlige spektralområde i denne instrumentklasse. Begge har dataopløsning fra 0,2 nm til 5 nm.
Funktioner:
  • 7-tommers berøringsskærm med høj opløsning
  • Lokal kontrol for hastighed og pålidelighed
  • Netværkskapacitet (Wi-Fi-adapter tilgængelig)
    Stort prøverum med adgang foran
Designet til:
  • Kemilaboratorier
  • Rutinemæssige målinger
  • Moderat gennemløbskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grundlinjeplanhed ±0,005 A
rum Tilgængelig fra toppen, fronten eller siden
Kan rumme celler op til 100 mm celler
Tilgængeligt tilbehør til reagensglas med en diameter på op til 25 mm og en højde på 150 mm
Aftagelig, vaskbar foring til prøverummet med magnetisk placering og fastgørelse
Forbindelser Enkelt USB-A
Duplex USB-A
Eksporter data til netværk eller pc via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tilgængelig
Udskriv via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tilgængelig
Detektor type Dobbelte silicium-fotodioder
Vise 7 tommer Berøringsskærm i farver med høj opløsning, fast, 800 x 1280 pixel
Dimensioner (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Lyskilde Wolfram halogen
Spektral båndbredde 5 nm
Bølgelængdeområde 325 til 1100 nm
Drift (Ved 500 nm efter 1 times opvarmning)<0,0010 A/time.
Elektriske krav Ekstern AC til DC konverter. Spænding og frekvens (Hz) vælges automatisk, 100/240 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Prøvekoncentration
Inkluderer GENESYS 40 Spec+EU strømkabel
Tastatur Berøringsskærm
Lampens levetid >1000 hrs.
Støj (RMS ved 500 nm 60 fortløbende målinger)
≤0,00020A ved 0A ved 260 og 500 nm
≤0,00030A ved 1A ved 260 og 500 nm
≤0,00040A ved 2A ved 260 og 500 nm
Optisk design Dobbelt stråle
Fotometrisk nøjagtighed ±0,002 A ved 0,5 A,±0,004 A ved 1,0 A,±0,008 A ved 2,0 A
Fotometrisk display -3 A til +5 A
Fotometrisk rækkevidde –3 A til +3,5 A
Fotometrisk gentagelighed ±0,001 A ved 1 A målt ved 1,0 A ved 546 nm
Printer inkluderet Snap-on printer er tilgængelig
Scanningshastighed Automatisk– op til 1800 nm/min.
Stray Light <0,05 %T ved 340 nm og 400 nm
garanti 2 år med std + 1 år med ext ved registrering
Bølgelængde nøjagtighed ±0,5 nm
Bølgelængde datainterval 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Bølgelængde gentagelighed < ±0,2 nm
Vægt (metrisk) 7.5 kg