Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Tilbehør til synligt spektrofotometer
Artikelnummer. p-6713006 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Selvklæbende printerpapir
Støvdæksel
Standard printerpapir
Termisk Snap-on printer
Udskiftningsrumslåg
Wolfram-halogenlampe
Pakningsstørrelse:
10 ruller
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15560592
Brand: Thermo Scientific™ 840278000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få alle de værktøjer, du har brug for til at lette din analytiske proces med tilbehør til Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Synligt spektrofotometer.
  • Printeren sættes direkte på instrumentet bag skærmen
  • Nem genindlæsning af drop-in papir
  • Bruger 80 mm brede termopapirruller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Termisk Snap-on printer
Til brug med (applikation) Direkte papirudskrivning af resultater fra instrumentets indbyggede softwarekontrol.
Til brug med (udstyr) GENESYS 30 Visible Spectrophotometer
Inkluderer 1 rulle termopapir