Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Tilbehør til synligt spektrofotometer
Artikelnummer. 15681465 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Selvklæbende printerpapir
Støvdæksel
Standard printerpapir
Termisk Snap-on printer
Udskiftningsdæksel
Wolfram-halogenlampe
Pakningsstørrelse:
10 ruller
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15681465 Selvklæbende printerpapir 10 ruller
15560592 Termisk Snap-on printer Hver
15551182 Standard printerpapir Pakke med 10
15530602 Wolfram-halogenlampe Hver
15500602 Støvdæksel -
15510602 Udskiftningsdæksel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15681465 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840259800
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Få alle de værktøjer, du har brug for til at lette din analytiske proces med tilbehør til Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Synligt spektrofotometer.
  • Pakke med 10 ruller
  • 80 mm bredde
  • Brug med termiske printere til:
    • GENESYS 30
    • GENESYS 10S
    • BioMate 3S
    • Evolution 60S
    • SPECTRONIC 200/200E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Selvklæbende printerpapir
Til brug med (applikation) Udskriv dine prøver og klæb dem til dit laboratoriehæfte uden at skulle hæfte eller tape.
Til brug med (udstyr) Termiske printere til: GENESYS 30 og 10S, BioMate 3S, Evolution 60S, SPECTRONIC 200/200E
Inkluderer 10 ruller papir