Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Tilbehør til synligt spektrofotometer
Artikelnummer. 15560592 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Selvklæbende printerpapir
Støvdæksel
Standard printerpapir
Termisk Snap-on printer
Udskiftningsdæksel
Wolfram-halogenlampe
Pakningsstørrelse:
10 ruller
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
15560592 Termisk Snap-on printer Hver
15681465 Selvklæbende printerpapir 10 ruller
15551182 Standard printerpapir Pakke med 10
15530602 Wolfram-halogenlampe Hver
15500602 Støvdæksel -
15510602 Udskiftningsdæksel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15560592 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840278000
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få alle de værktøjer, du har brug for til at lette din analytiske proces med tilbehør til Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Synligt spektrofotometer.
  • Printeren sættes direkte på instrumentet bag skærmen
  • Nem genindlæsning af drop-in papir
  • Bruger 80 mm brede termopapirruller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Termisk Snap-on printer
Til brug med (applikation) Direkte papirudskrivning af resultater fra instrumentets indbyggede softwarekontrol.
Til brug med (udstyr) GENESYS 30 Visible Spectrophotometer
Inkluderer 1 rulle termopapir