Description
Få høj præcision og funktionalitet i et enkelt, men sofistikeret synligt spektrofotometer. Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible-spektrofotometer udfører både grundlæggende og komplekse analyser til uddannelsesmæssig eller industriel brug. Dets intuitive design giver elever og lærere mulighed for at fokusere på videnskabelige data og koncepter i stedet for at lære at bruge instrumentet. I laboratoriet kan teknikere på alle niveauer, der arbejder i rutinemæssige QA/QC-applikationer, nemt opnå troværdige resultater for at bekræfte kvaliteten eller informere om de næste trin. Resultater kan rapporteres hurtigt som digitale eller trykte data.
GENESYS 30 Visible-spektrofotometer giver dig intuitivt design, en farveskærm i høj opløsning, hurtige og nøjagtige målinger og praktisk datarapportering. Det er det ideelle instrument for enhver bruger, uanset om det er en nybegynder eller en erfaren laboratoriemedarbejder.
Produktfunktioner:
- Helt nyt industrielt design for bedre brugervenlighed
- High definition 5-tommer farveskærm med gummibelagt trykknap-tastatur for nem navigation
- Enkeltcellemåling med aftagelig, vaskbar prøverumsforing
- Celleholdere til standard celletyper inklusive reagensglas
- Ny indbygget software UI; Thermo Scientific™ VISIONlite pc-software er valgfri
- Data som du vil have det
- USB-dataeksport i et tekstformat, der ’er let at læse og behandle
- Fremragende snap-on termisk printer
- Tre års garanti og dygtig teknisk support
Fordele for undervisere:
- Opfylder læseplanskrav til:
- En bølgelængde
- Scanning
- Øl'’s lov
- Kolorimetri/kolorimetrisk analyse
- Kvantitativ analyse
Fordele ved at være laboratoriemedarbejder:
- Højere datasikkerhed med 6-punkts kvant plus koncentrationstilstand
- Flere lokale sprogvalg
Specifications
Specifications
| Grundlinjeplanhed | <0,003 A, 325 til 1000 nm, glattet |
| rum | Tilgængelig fra toppen, fronten eller siden Kan rumme celler op til 100 mm vejlængde Tilgængeligt tilbehør til prøverør med en diameter på op til 25 mm og en højde på 150 mm Aftagelig, vaskbar foring til prøverummet med magnetisk placering og fastholdelse |
| Forbindelser | USB-A, USB-B |
| Oversigt | GENESYS 30 VIS-spektrofotometer med EU-strømkabel |
| Detektor type | Silicium-fotodiode |
| Vise | 5 tommer 32-bit farveskærm, 800 x 480 pixels |
| Dimensioner (L x B x H) | 35.5x 38.5x 19.5 cm |
| Sprog | Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, portugisisk, russisk, kinesisk, japansk, koreansk, thai, arabisk, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Thai, Arabic |
| Produktlinje | GENESYS 30 |
| Spektral båndbredde | 5 nm |
| Show More |