Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 140/150 Vis/UV-Vis-spektrofotometre
Artikelnummer. 15810002 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
Genesys 140/150 EU strømkabel
Genesys 150 + EU strømkabel
Spektral båndbredde:
2 nm
5 nm
Bølgelængdeområde:
190 til 1100 nm
325 til 1100 nm
garanti:
2 år med std + 1 år med ext ved registrering
Tamaño de la unidad:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Inkluderer Spektral båndbredde Bølgelængdeområde garanti unitSize
15810002 Genesys 140/150 EU strømkabel 5 nm 325 til 1100 nm 2 år med std + 1 år med ext ved registrering Hver
15830002 Genesys 150 + EU strømkabel 2 nm 190 til 1100 nm 2 år med std + 1 år med ext ved registrering Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15810002 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840308300
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Få mest muligt ud af dit QA/QC eller undervisningslaboratorium med et robust, netværksklar spektrofotometer designet til gentagne målinger og brugervenlighed.
Udfør kvantitative målinger i rutinemæssige industrielle QA/QC eller universitets kemi laboratorier med den automatiserede og netværkskompatible Thermo Scientific™ GENESYS™ 150 UV-Visible og GENESYS 140 Vis-spektrofotometre. Denne platform er optimeret til brugervenlighed og præstation og har en farveberøringsskærm med høj opløsning, valgfrit Wi-Fi-netværk og et robust design, der er bygget til gentagne, tunge brugsmiljøer. GENESYS-spektrofotometre er anerkendt verden over for deres pålidelighed, nøjagtighed og reproducerbarhed og opfylder nutidens forventninger til avanceret teknologi i en kompakt, robust indpakning.
GENESYS 150 UV-Vis-spektrofotometeret giver mulighed for automatisering med høj kapacitet og modstandsdygtighed over for rumlys, hvilket gør det muligt at åbne låget for øget hastighed og bekvemmelighed. Et komplet udvalg af tilbehør, herunder automatiserede celleskiftere og celleholdere, sipper og fiberoptiske prober, er designet til at forenkle prøvetagning og muliggøre målinger med høj kapacitet og temperaturkontrol.
GENESYS 140 Vis-spektrofotometer er en version med synlig spektral region i instrumentklassen. Begge instrumenter har en dataopløsning fra 0,2 nm til 5 nm.
Funktioner:
  • 7-tommers berøringsskærm med høj opløsning
  • Metoder ombord, rapportering og dataeksport
  • Netværkskapacitet (Wi-Fi klar)
  • Modstandsdygtighed over for rumlys ved drift med åbent låg
  • Sipper-tilbehør
  • Aftagelig, vaskbar foring til prøverummet med magnetisk placering og fastgørelse
  • Kan rumme celler op til 100 mm vejlængde
  • (Valgfrit) 8-positions celleskifter med omskiftelig tårn
  • (Valgfrit) 4-positions celleskifter (langvejsceller)
  • (Valgfrit) Peltier-termostateret enkeltcelleholder (20°C - 60°C)
  • (Valgfrit) Tilbehør til reagensglas op til 25 mm diameter og 150 mm højde
Designet til:
  • Avancerede undervisningslaboratorier
  • R&D-afdelinger
  • Applikationer, der kræver højt gennemløb eller temperaturkontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grundlinjeplanhed ±0,005 A
rum 8-positions celleskifter
4-positions celleskifter (langvejsceller)
Peltier termostateret celleholder (20-60° °C)
Sipper-tilbehør
Forbindelser Enkelt USB-A
Duplex USB-A
Eksporter data til netværk eller pc via USB, Ethernet eller Wi-Fi
Detektor type Dobbelte silicium-fotodioder
Vise 7 tommer Berøringsskærm i farver i høj opløsning, vipbar, 800 x 1280 pixel
Dimensioner (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Lyskilde Wolfram halogen
Spektral båndbredde 5 nm
Bølgelængdeområde 325 til 1100 nm
Drift (Ved 500 nm efter 1 times opvarmning)< 0,0005 A/time.
Elektriske krav Ekstern AC til DC konverter. Spænding og frekvens (Hz) vælges automatisk, 100/240 V, 50/60 Hz
Inkluderer Genesys 140/150 EU strømkabel
Tastatur Berøringsskærm
Lampens levetid >1000 hrs.
Støj (RMS ved 500 nm 60 fortløbende målinger)
≤0,00020 A ved 0 A ved 260 og 500 nm
≤0,00030 A ved 1 A ved 260 og 500 nm
≤0,00040 A ved 2 A ved 260 og 500 nm
Optisk design Dobbelt stråle
Fotometrisk nøjagtighed ±0,002 A ved 0,5 A,± 0,004A ved 1,0A,± 0,008 A ved 2,0 A
Fotometrisk display -3 A til +5 A
Fotometrisk rækkevidde –3 A til +3,5 A
Fotometrisk gentagelighed ±0,001 A ved 1 A målt ved 1,0 A ved 546 nm
Printer inkluderet Snap-on printer er tilgængelig
Scanningshastighed Automatisk– op til 1800 nm/min.
Stray Light <0,05 %T ved 340 nm og 400 nm
garanti 2 år med std + 1 år med ext ved registrering
Bølgelængde nøjagtighed ±0,5 nm
Bølgelængde datainterval 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Bølgelængde gentagelighed < ±0,2 nm
Vægt (metrisk) 7.5 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.