Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ Installationsstandard DS-33,[6FAM™ , VIC™ , NED™ , PET™ farvestoffer]
Beskrivelse
Indeholder
4 rør med fluorescensmærkede poolede PCR-produkter, 1 rør med GeneScan -500 LIZ Størrelse Standard og 1 rør med ladebuffer
The DS-33 GeneScan™ Installation Standards using 6FAM™, VIC™, NED™ and PET™ dyes contain pooled PCR products amplified from microsatellite loci present in Human DNA. The kit also contains a tube of GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Dette kit indeholder 4 rør med fluorescensmærkede poolede PCR-produkter og 1 rør med GeneScan 500 LIZ Størrelse Standard. Opbevar sættet ved -15 til -25 °C, indtil det skal bruges. Efter optøning opbevares GeneScan 500 LIZ Størrelse Standardrør ved 2-8°C. |
| Til brug med (udstyr) | 3730xl DNA analysator, 3730 DNA analysator |
| Produktlinje | FAM, NED PET , VIC |
| Type | Installationsstandard |
| Etiket eller farvestof | FAM, NED , PET , VIC |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Tøris |