Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ Installationsstandard DS-33,[6FAM™ , VIC™ , NED™ , PET™ farvestoffer]
Artikelnummer. 15859766 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15859766 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15859766 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4330397
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
4 rør med fluorescensmærkede poolede PCR-produkter, 1 rør med GeneScan -500 LIZ Størrelse Standard og 1 rør med ladebuffer
Bruger 6FAM™ , VIC™ , NED™ og PET™ farvestoffer indeholder poolede PCR-produkter amplificeret fra mikrosatellit-loci til stede i CEPH-individ 1347.
The DS-33 GeneScan™ Installation Standards using 6FAM™, VIC™, NED™ and PET™ dyes contain pooled PCR products amplified from microsatellite loci present in Human DNA. The kit also contains a tube of GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette kit indeholder 4 rør med fluorescensmærkede poolede PCR-produkter og 1 rør med GeneScan 500 LIZ Størrelse Standard.
Opbevar sættet ved -15 til -25 °C, indtil det skal bruges. Efter optøning opbevares GeneScan 500 LIZ Størrelse Standardrør ved 2-8°C.
Til brug med (udstyr) 3730xl DNA analysator, 3730 DNA analysator
Produktlinje FAM, NED PET , VIC
Type Installationsstandard
Etiket eller farvestof FAM, NED , PET , VIC
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Tøris