Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™ Størrelse Standard v2.0 Dx
Artikelnummer. 15908836 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
800 reaktioner
Pakningsstørrelse:
800 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15908836 800 reaktioner 800 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15908836 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A25794
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug denne størrelsesstandard til fragmenter mellem 20 og 600 bp. Standarden indeholder 36 LIZ farvestof-mærkede, enkeltstrengede DNA-fragmenter.
De GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx er en fem farvestofmærket, højdensitetsstørrelsesstandard til reproducerbar størrelse af fragmentanalysedata. Dette produkt kan bruges som en traditionel størrelsesstandard på alle Applied Biosystems kapillære elektroforesesystemer. Brug denne størrelsesstandard til fragmenter mellem 20 og 600 bp. Standarden indeholder 36 LIZ farvestof-mærkede, enkeltstrengede DNA-fragmenter. Da standarden er mærket med det femte farvestof, kan brugere genotype et større antal markører i en given bane sammenlignet med firefarvesystemet.
Størrelsesfragmenter i intervallet 20 600 –nukleotider
GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx er designet til dimensionering af DNA-fragmenter –i området 20 600 nukleotider og giver 36 enkeltstrengede, mærkede fragmenter af: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300. 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 og 600 bp. Størrelseskurven genereret fra fragmenter gør GeneScan 600 LIZ Størrelse Standard v2.0 Dx ideel til brug i en række forskellige fragmentanalyseapplikationer såsom analyse af mikrosatellitter og fragmentlængdepolymorfismer samt i relativ fluorescerende kvantificering. Hvert af DNA-fragmenterne er mærket med LIZ fluorofor, hvilket resulterer i en enkelt top, når den køres under denaturerende forhold. Med det femte farvestof, LIZ , kan dine markørfragmenter mærkes med FAM , VIC , NED , eller PET farvestof.
De GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0 Dx er en fem farvestof-mærket, højdensitetsstørrelsesstandard til reproducerbar størrelse af fragmentanalysedata. Dette produkt kan bruges som en traditionel størrelsesstandard på alle Applied Biosystems™ kapillære elektroforesesystemer.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Beskyt mod lys. Må ikke fryses.
Format 96-brønds
Til brug med (udstyr) 3500 Dx genetisk analysator
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Til brug med (applikation) Sequencing
Etiket eller farvestof LIZ
Antal reaktioner 800 reaktioner
Produktlinje GeneScan , LIZ
Produkttype DNA-sekventeringssystem
Mængde 800 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd is
Størrelse 20 bp, 600 bp
Test tid Hurtig
Vis mere Vis mindre
Kun til in vitro diagnostisk brug