Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™ farvestof Størrelse Standard v2.0
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
800 reaktioner
Beskrivelse
Indeholder
Hvert sæt indeholder nok standard til 800 analyser
De GeneScan™ 600 LIZ® Size Standard v2.0 er en femte farvestofmærket højdensitetsstørrelsesstandard til reproducerbar størrelse af fragmentanalysedata.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | GeneScan , LIZ |
| Softwaretype | Fragmentanalyse |
| Udgangsmateriale | DNA |
| Indhold og opbevaring | Hvert sæt indeholder nok standard til 800 analyser. Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Til brug med (udstyr) | 310 Genetisk Analyzer, 3500xL Dx Genetisk Analyzer, SeqStudio Genetisk Analyzer, 3500 Genetisk Analyzer, 3500xL Genetisk Analyzer, 3500 Dx Genetisk Analyzer |
| Etiket eller farvestof | LIZ |
| Produkttype | Farvestørrelse Standard V2.0 |
| Mængde | 800 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd is |