Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™ farvestof Størrelse Standard v2.0
Artikelnummer. 15849846
Skift visning
Mængde:
800 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15849846 800 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 15849846 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4408399
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Hvert sæt indeholder nok standard til 800 analyser
Designet til dimensionering af DNA-fragmenter i området 20-600 nukleotider og giver 36 enkeltstrengede mærkede fragmenter.
De GeneScan™ 600 LIZ® Size Standard v2.0 er en femte farvestofmærket højdensitetsstørrelsesstandard til reproducerbar størrelse af fragmentanalysedata.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Softwaretype Fragmentanalyse
Udgangsmateriale DNA
Mængde 800 reaktioner
Produktlinje GeneScan , LIZ
Til brug med (udstyr) 310 Genetisk Analyzer, 3500xL Dx Genetisk Analyzer, SeqStudio Genetisk Analyzer, 3500 Genetisk Analyzer, 3500xL Genetisk Analyzer, 3500 Dx Genetisk Analyzer
Etiket eller farvestof LIZ
Produkttype Farvestørrelse Standard V2.0
Forsendelsestilstand Våd is
Indhold og opbevaring Hvert sæt indeholder nok standard til 800 analyser.
Opbevares i køleskab (2 –8 °C).