Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 TAMRA™ farvestof Størrelse Standard
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
800 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Dette sæt indeholder 16 TAMRA farvestofmærkede enkeltstrengede DNA-oligoer til størrelsesstandarder.
- Brugen af en intern banestørrelsesstandard under elektroforese muliggør automatiseret dataanalyse og præcise DNA-fragmentstørrelsessammenligninger mellem elektroforesekørsler
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | GeneScan™ , TAMRA™ |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder 16 TAMRA farvestofmærkede enkeltstrengede DNA-oligoer til størrelsesstandarder. Opbevar kit ved 2-8 °C. (må ikke fryses) |
| Til brug med (udstyr) | 310 Genetisk Analyzer, 3130xl Genetisk Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetisk analysator, 3730 DNA-analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500 genetisk analysator |
| Etiket eller farvestof | TAMRA™ |
| Mængde | 800 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd is |