Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 ROX™ farvestof Størrelse Standard
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
16 ROX™ farvestof-mærkede, enkeltstrengede DNA-fragmenter
De GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard er en intern banestørrelsesstandard udviklet til brug med Applied Biosystems fluorescens-baserede DNA-elektroforesesystemer. Brugen af en intern banestørrelsesstandard muliggør automatiseret dataanalyse og er også afgørende for at opnå høj run-to-run-præcision i dimensionering af DNA-fragmenter ved elektroforese. GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard er designet til dimensionering af DNA-fragmenter i området 35-500 bp og giver 16 enkeltstrengede ROX™ farvestofmærkede fragmenter på 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 og 500 baser. Hvert af DNA-fragmenterne er mærket med en proprietær fluorofor, som resulterer i en enkelt top, når den køres under både denaturerende og ikke-denaturerende betingelser.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | GeneScan , ROX |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder ROX størrelse standard og ladebuffer. Opbevar sættet ved 2 °C til 8 °C. (Må ikke fryses). |
| Oversigt | GeneScan™ 500 ROX™ farvestof Størrelse Standard, ROX™ Mærke. Brug med 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Til brug med (udstyr) | 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator |
| Etiket eller farvestof | ROX |
| Produkttype | Farve |
| Mængde | 9.600 indsprøjtninger |
| Køretid | Standard |