Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 ROX™ farvestof Størrelse Standard
Artikelnummer. 15849746 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
800 reaktioner
9.600 indsprøjtninger
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15849746 9.600 indsprøjtninger Hver
15829716 800 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15849746 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4310361
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
16 ROX™ farvestof-mærkede, enkeltstrengede DNA-fragmenter
De GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard er en intern banestørrelsesstandard udviklet til brug med Applied Biosystems fluorescens-baserede DNA-elektroforesesystemer.
De GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard er en intern banestørrelsesstandard udviklet til brug med Applied Biosystems fluorescens-baserede DNA-elektroforesesystemer. Brugen af en intern banestørrelsesstandard muliggør automatiseret dataanalyse og er også afgørende for at opnå høj run-to-run-præcision i dimensionering af DNA-fragmenter ved elektroforese. GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard er designet til dimensionering af DNA-fragmenter i området 35-500 bp og giver 16 enkeltstrengede ROX™ farvestofmærkede fragmenter på 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 og 500 baser. Hvert af DNA-fragmenterne er mærket med en proprietær fluorofor, som resulterer i en enkelt top, når den køres under både denaturerende og ikke-denaturerende betingelser.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje GeneScan, ROX
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder ROX størrelse standard og ladebuffer.
Opbevar sættet ved 2 °C til 8 °C. (Må ikke fryses).
Oversigt GeneScan™ 500 ROX™ farvestof Størrelse Standard, ROX™ Mærke. Brug med 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
Til brug med (applikation) Sequencing
Til brug med (udstyr) 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
Etiket eller farvestof ROX
Produkttype Farve
Mængde 9.600 indsprøjtninger
Køretid Standard