Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 ROX™ farvestof Størrelse Standard
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
16 ROX™ farvestof-mærkede, enkeltstrengede DNA-fragmenter
GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard er en intern banestørrelsesstandard udviklet til brug med Applied Biosystems fluorescensbaserede DNA-elektroforesesystemer. Brugen af en intern banestørrelsesstandard muliggør automatiseret dataanalyse og er også essentiel for at opnå høj run to run-præcision i dimensionering af DNA-fragmenter ved elektroforese.GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard er designet til at dimensionere DNA-fragmenter i området 35-500 bp og leverer 16 enkeltstrengede ROX™ farvemærkede fragmenter af 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 450, 490 og 500 baser. Hvert af DNA-fragmenterne mærkes med en proprietær fluorofor, hvilket resulterer i en enkelt top, når det køres under både denaturerende og ikke-denaturerende forhold.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Udgangsmateriale | DNA |
| Mængde | 800 reaktioner |
| Produktlinje | GeneScan, ROX |
| Til brug med (udstyr) | 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator |
| Etiket eller farvestof | ROX |
| Produkttype | Farvestørrelse Standard |
| Forsendelsestilstand | Gel pakke |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder ROX størrelse standard. Opbevar sættet ved 2 °C til 8 °C (må ikke fryses). |
| Oversigt | GeneScan™ 500 ROX™ farvestof Størrelse Standard, ROX™ Mærke |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.