Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 LIZ™ farvestof Størrelse Standard
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
Indeholder 16 LIZ mærkede enkeltstrengede DNA-fragmenter til anvendelse som standard
GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard er en femte farvemærket størrelsesstandard for reproducerbar størrelse af fragmentanalysedata.
GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard er designet til at dimensionere DNA-fragmenter i området 35-500 nukleotider og giver 16 enkeltstrengede mærkede fragmenter af: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 og 500 nukleotider. Størrelseskurven, der genereres fra disse fragmenter, gør GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard ideel til en række fragmentanalyseapplikationer såsom mikrosatellitter, fragmentlængdepolymorfismer og relativ fluorescerende kvantificering. Hvert af DNA-fragmenterne mærkes med fluoroforen LIZ™ , hvilket resulterer i en enkelt top, når det køres under denatureringsbetingelser. Med det 5. farvestof LIZ™ kan dine markørfragmenter mærkes med farverne FAM™, VIC™, NED™ eller PET™.
Da standarden er mærket med det femte farvestof, kan brugerne genotype et større antal markører i en given bane sammenlignet med firefarvesystemet.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatibilitet | Kapillær elektroforese |
| Til brug med (applikation) | Fragmentanalyse |
| Mængde | 800 reaktioner |
| Produktlinje | GeneScan, LIZ |
| Til brug med (udstyr) | 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator |
| Etiket eller farvestof | LIZ |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 16 LIZ mærkede enkeltstrengede DNA-fragmenter til anvendelse som standard. Opbevar sættet ved 2 °C til 8 °C (må ikke fryses). |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.