Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 400HD ROX™ farvestof Størrelse Standard
Artikelnummer. 15829736
Skift visning
Antal reaktioner:
800 injektioner
9600 Indsprøjtninger
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15829736 800 injektioner Hver
16315262 800 injektioner -
15859746 9600 Indsprøjtninger Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15829736 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 402985
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder 21 ROX mærkede enkeltstrengede DNA-fragmenter til anvendelse som standard
De GeneScan™ 400HD ROX™ Størrelse Standard er en ROX™ farvestofmærket størrelsesstandard for reproducerbar størrelse af fragmentanalysedata. Standarden indeholder 21 ROX™ farvestof-mærkede DNA-fragmenter.
GeneScan™ 400HD ROX™ Size Standard er en ROX™ farvemærket størrelsesstandard til reproducerbar størrelse af fragmentanalysedata. Standarden indeholder 21 ROX™ farvemærkede DNA-fragmenter.
GeneScan™ 400 HD ROX™ Size Standard er designet til at dimensionere DNA-fragmenter i området 50-400 nukleotider og giver 21 mærkede fragmenter af: 50, 50, 90, 100, 120, 150, 160, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300, 320, 340, 360, 380 og 400 nukleotider. Størrelseskurven, der genereres fra disse fragmenter, gør GeneScan™ 400 HD ROX™ Size Standard ideel til en række fragmentanalyseapplikationer såsom mikrosatellitter, fragmentlængdepolymorfismer og relativ fluorescerende kvantificering. Hvert af DNA-fragmenterne mærkes med ROX™ fluoroforen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 21 ROX mærkede enkeltstrengede DNA-fragmenter til anvendelse som standard. Opbevar sættet ved 2 °C til 8 °C. (Må ikke fryses).
Til brug med (udstyr) 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
Til brug med (applikation) Fragmentanalyse
Etiket eller farvestof ROX
Antal reaktioner 800 injektioner
Produktlinje GeneScan, ROX
Produkttype Farvestørrelse Standard
Mængde 800 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd is
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.