Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 350 TAMRA™ farvestof Størrelse Standard
Shop alle Applied Biosystems produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder 12 TAMRA mærkede enkeltstrengede DNA-fragmenter til anvendelse som standard
De GeneScan™ 500 XL TAMRA™ Størrelse Standard er en TAMRA™ farvestofmærket størrelsesstandard for reproducerbar størrelse af fragmentanalysedata.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 12 TAMRA mærkede enkeltstrengede DNA-fragmenter til anvendelse som standard. Opbevar sættet ved 2-8 °C. (Må ikke fryses). |
| Format | 96-brønds |
| Til brug med (udstyr) | 310 Genetisk Analyzer, 3130xl Genetisk Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetisk analysator, 3730 DNA-analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500 genetisk analysator |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Etiket eller farvestof | TAMRA™ |
| Antal reaktioner | 800 reaktioner |
| Produktlinje | GeneScan , TAMRA |
| Produkttype | Farve |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Test tid | Standard |
Må kun benyttes til forskningsformål.