Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 1200 LIZ™ farvestof Størrelse Standard
Artikelnummer. 15751826 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
800 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15751826 800 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15751826 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4379950
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder 68 LIZ farvestofmærkede enkeltstrengede DNA-fragmenter til anvendelse som femte farvestofstandard
De GeneScan™ 1200 LIZ™ Størrelse Standard er et femte farvestof (LIZ™ ) mærket højdensitetsstørrelsesstandard for reproducerbar størrelse af fragmentanalyseprøver.
De GeneScan™ 1200 LIZ™ Størrelse Standard er et femte farvestof (LIZ™ ) mærket højdensitetsstørrelsesstandard for reproducerbar størrelse af fragmentanalyseprøver. Standarden indeholder 68 LIZ™ farvestof-mærkede, enkeltstrengede DNA-fragmenter. Da standarden er mærket med det femte farvestof, kan brugere genotype et større antal markører i en given bane sammenlignet med firefarvesystemet.
GeneScan™ 1200 LIZ™ Size Standard er designet til dimensionering af DNA-fragmenter i intervallet 20-1200 nukleotider og giver 68 enkeltstrengede mærkede fragmenter af: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 3014, 3, 302, 3, 302 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580, 600, 614, 620, 640, 660, 680. 780, 800, 820, 840, 850, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1020, 1040, 1060, 1080, 11200, 11200, 1s.
Nyttig til mange applikationer
Størrelseskurven genereret fra fragmenter gør GeneScan™ 1200 LIZ™ Størrelse Standard ideel til brug til en række applikationer til analyse af store fragmenter som f.eks BAC Fingeraftryk, mikrosatellitter, fragmentlængdepolymorfismer og andre. Hvert af DNA-fragmenterne er mærket med LIZ™ fluorofor, som resulterer i en enkelt top, når den køres under denaturerende betingelser. Med det 5. farvestof LIZ™ dine markørfragmenter kan mærkes med farvestofferne FAM™ , VIC™ , NED™ eller PET™ . Hvert sæt indeholder nok standard til 800 analyser.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Til brug med (udstyr) 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Til brug med (applikation) Fragmentanalyse
Etiket eller farvestof LIZ
Antal reaktioner 800
Produkttype Farve
Mængde 800 reaktioner
Test tid Standard
Form Væske