Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 120 LIZ™ farvestof Størrelse Standard
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder 9 enkeltstrengede mærkede DNA-fragmenter
GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard er en femfarvemærket størrelsesstandard, der er designet til reproducerbar størrelse af små fragmentanalysedata.
GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard er designet til at dimensionere DNA-fragmenter i 15-120 nukleotider og giver ni enkeltstrengede mærkede fragmenter af: 15, 20, 25, 35, 50, 62, 80, 110 og 120 nukleotider. Størrelseskurven, der genereres fra disse korte fragmenter, gør GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard ideel til brug med ABI Prism SNaPshot™ Multiplex Kit samt andre kortfragmentanalyseapplikationer. Hvert af DNA-fragmenterne mærkes med LIZ™ fluoroforen, hvilket resulterer i en enkelt top, når de køres under denatureringsbetingelser. Med det 5. farvestof LIZ™ kan dine markørfragmenter mærkes med farvestofferne FAM™, VIC™, NED™ eller PET™.
Da standarden er mærket med det femte farvestof, kan du genotype flere markører i en given bane sammenlignet med fire-farvesystemet.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 9 enkeltstrengede mærkede DNA-fragmenter. Opbevar sættet ved 2° til 8 °C. (Må ikke fryses). |
| Til brug med (udstyr) | 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator |
| Produktlinje | GeneScan, LIZ |
| Type | Farvestørrelse Standard |
| Etiket eller farvestof | LIZ |
| Antal reaktioner | 800 reaktioner |
| Mængde | 800 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Gel pakke |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.