Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneScan™ 1000 ROX™ farvestof Størrelse Standard
Artikelnummer. 15869706 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15869706 400 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 15869706 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 401098
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Dette sæt indeholder størrelsesstandarden
De GeneScan™ 1000 ROX™ Size Standard er en intern banestørrelsesstandard udviklet til brug med Applied Biosystems™ fluorescens-baserede DNA-elektroforesesystemer.
The GeneScan™ 1000 ROX™ Size Standard is an internal lane size standard developed for use with Applied Biosystems™ fluorescence-based DNA electrophoresis systems. The use of an internal lane size standard during electrophoresis enables automated data analysis and precise DNA fragment size comparisons between electrophoresis runs. GeneScan™ 1000 ROX™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 47–946 bp range and provides labeled fragments of 47, 51, 55, 82, 85 93 99, 126, 136, 262, 293, 317, 439, 557, 692, 695 and 946 bases. Each of the DNA fragments is labeled with ROX™ fluorophore, which results in a single peak when run under non-denaturing conditions.
Note: Under denaturing conditions using POP-4™ polymer, fragment lengths between 100 and 539 bp can be determined (the linear range of the separation with respect to length vs. scan number).
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder størrelsesstandarden.
Opbevar sættet ved 2° til 8 °C (må ikke fryses).
Til brug med (udstyr) 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Series genetiske analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
Til brug med (applikation) Fragmentanalyse
Etiket eller farvestof ROX
Antal reaktioner 400 reaktioner
Produktlinje GeneScan, ROX
Produkttype DNA-sekventering størrelse standard
Mængde 400 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd is