Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler High Range DNA Ladder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4529759 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 x 50μ g
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Pakke med 5
Artikelnummer. 10374880
Brand: Thermo Scientific™ SM1351
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør hurtig størrelse og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA med høj molekylvægt på agarosegeler.
GeneRuler High Range DNA Ladder anbefales til hurtig størrelse og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA med høj molekylvægt på agarosegeler (i 1,5 time, 0,4 % agarosegel). Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler High Range DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase ( se protokol i ressourcerne.)
Stigen er forsynet med 6X DNA Loading Dye til prøve-DNA.
GeneRuler High Range DNA Ladder anbefales til hurtig størrelse og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA med høj molekylvægt på agarosegeler (i 1,5 timer, 0,4 % agarosegel). Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. GeneRuler High Range DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye til prøve-DNA.
  • Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
  • Skarpe bånd
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
  • Ideel til hurtig dimensionering af højmolekylære DNA-fragmenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G
Produkttype High Range DNA Ladder
Klar til at indlæse Nej
Størrelsesområde 10171 til 48502 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Produktlinje GeneRuler
Mængde 50μ g