Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler High Range DNA Ladder
Artikelnummer. 10374880 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 50μ g
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10374880 50μ g 50µg
11843993 5 x 50μ g Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374880 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM1351
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør hurtig størrelse og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA med høj molekylvægt på agarosegeler.
GeneRuler High Range DNA Ladder anbefales til hurtig størrelse og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA med høj molekylvægt på agarosegeler (i 1,5 time, 0,4 % agarosegel). Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler High Range DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase ( se protokol i ressourcerne.)
Stigen er forsynet med 6X DNA Loading Dye til prøve-DNA.
GeneRuler High Range DNA Ladder anbefales til hurtig størrelse og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA med høj molekylvægt på agarosegeler (i 1,5 timer, 0,4 % agarosegel). Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter. GeneRuler High Range DNA Ladder kan mærkes radioaktivt med T4 Polynukleotidkinase. Stigen leveres med 6X DNA Loading Dye til prøve-DNA.
  • Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
  • Skarpe bånd
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
  • Ideel til hurtig dimensionering af højmolekylære DNA-fragmenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G
Klar til at indlæse Nej
Størrelsesområde 10171 til 48502 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttype High Range DNA-stige