Få mere at vide
Fisherbrand™ Almindelig brug pH-elektrode med BNC-stik
Artikelnummer. 11749798 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11749798 120 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11749798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.00 DKK
    470.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 296.91 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne elektrode til mange almindelige prøvetyper såsom vandige prøver og drikkevand. Fisherbrand™ Almindelig brug pH-elektroder er ideelle til generel laboratoriebrug og inkluderer et BNC-stik.
  • pH-område: 0 til 13
  • Temperaturområde: 0 til 80 °C
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12 mm
Type Standarder
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Materiale Glas
Model- Generel brug
pH-område 0 til 13
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C