Få mere at vide
Viskositetsstandarder til generelle formål, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 13141153
Skift visning
Viskositet:
10,37 mPa (25 °C)
4,745 mPa (25 °C)
494 mPa (25 °C)
5738 mPa (25 °C)
7657 mPa (25 °C)
990,9 mPa (25 °C)
Pakningsstørrelse:
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositet Pakningsstørrelse
13141153 990,9 mPa (25 °C) 500ml
16090090 4,745 mPa (25 °C) 500ml
13131153 10,37 mPa (25 °C) 500ml
13161153 494 mPa (25 °C) 500ml
13171153 5738 mPa (25 °C) 500ml
13181153 7657 mPa (25 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13141153 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. D1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162, den primære metode til fremstilling af viskositetsstandarder. Dobbelt certificeret til de internationale standarder BS EN ISO / IEC 17025 og ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering.
Vi tester på Primært niveau ved hjælp af master viskosimeter iht ASTM D2162 for at sikre den laveste måleusikkerhed og dermed levere standarder, der er certificeret med primært niveau nøjagtighed. ASTM D2162 er den eneste refererede metode til certificering af viskositetsstandarder ved vedtagelse ASTM testmetodeprotokol.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162
  • Massefylde g/mL iht ASTM D1480
  • Til brug med glaskapillærviskosimeter, automatiske viskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr
  • Kinematisk (cSt) og dynamisk viskositet (mPa·s) angivet ved alle temperaturer
  • Standard pakkestørrelse 500 ml
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodeprotokol
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Viskositet 990,9 mPa (25 °C)
Mængde 500 mL
Angivne nominelle værdier