Få mere at vide
Viskositetsstandarder til generelle formål, Paragon Scientific™
Viskositet:
0,2950 mPa.s (25 °C)
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
100,7 mPa.s (25 °C)
10030 mPa.s (25 °C)
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
14,42 mPa.s (25 °C)
19588 mPa.s (25 °C)
2,144 mPa.s (25 °C)
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
29,04 mPa.s (25 °C)
3,291 mPa.s (25 °C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25 °C)
40049 mPa.s (25 °C)
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
7,442 mPa.s (25 °C)
71,11 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25 °C)
72328 mPa.s (25 °C)
796,5 mPa.s (25 °C)
8,559 mPa.s (25 °C)
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Vi tester på Primært niveau ved hjælp af master viskosimeter iht ASTM D2162 for at sikre den laveste måleusikkerhed og dermed levere standarder, der er certificeret med primært niveau nøjagtighed. ASTM D2162 er den eneste refererede metode til certificering af viskositetsstandarder ved vedtagelse ASTM testmetodeprotokol.
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162
- Massefylde g/mL iht ASTM D1480
- Til brug med glaskapillærviskosimeter, automatiske viskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr
- Kinematisk (cSt) og dynamisk viskositet (mPa·s) angivet ved alle temperaturer
- Standard pakkestørrelse 500 ml
- Fuldt sporbar til nationale standarder
- Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodeprotokol
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
- 2 års holdbarhed
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| Viskositet | 392 mPa.s (25 °C) |
| Mængde | 500 mL |
Angivne nominelle værdier