Få mere at vide
Viskositetsstandarder til generelle formål, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16010272
Skift visning
Viskositet:
0,2950 mPa.s (25 °C)
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
100,7 mPa.s (25 °C)
10030 mPa.s (25 °C)
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
14,42 mPa.s (25 °C)
19588 mPa.s (25 °C)
2,144 mPa.s (25 °C)
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
29,04 mPa.s (25 °C)
3,291 mPa.s (25 °C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25 °C)
40049 mPa.s (25 °C)
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
7,442 mPa.s (25 °C)
71,11 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25 °C)
72328 mPa.s (25 °C)
796,5 mPa.s (25 °C)
8,559 mPa.s (25 °C)
Pakningsstørrelse:
500ml
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositet unitSize
16010272 0,2950 mPa.s (25 °C) 500ml
15427840 0,5204 mPa.s (25 °C) 500ml
15417840 0,9525 mPa.s (25 °C) 500ml
11994285 2,144 mPa.s (25 °C) 500ml
11999748 3,291 mPa.s (25 °C) 500ml
11989748 7,442 mPa.s (25 °C) 500ml
15341214 8,559 mPa.s (25 °C) 500ml
12166540 14,42 mPa.s (25 °C) 500ml
11919758 29,04 mPa.s (25 °C) 500ml
15524156 48,59 mPa.s (25 °C) 500ml
16020272 55,36 mPa.s (25 °C) 500ml
15781718 71,11 mPa.s (25 °C) 500ml
11969758 100,7 mPa.s (25 °C) 500ml
15791718 124,9 mPa.s (25 °C) 500ml
16070260 202,6 mPa.s (25 °C) 500ml
16050370 392 mPa.s (25 °C) 500ml
15555806 488,1 mPa.s (25 °C) 500ml
16000280 717,4 mPa.s (25 °C) 500ml
15534156 796,5 mPa.s (25 °C) 500ml
16030380 1273 mPa.s (25 °C) 500ml
16080260 2610 mPa.s (25 °C) 500ml
15592600 3481 mPa.s (25 °C) 500ml
16020280 10030 mPa.s (25 °C) 500ml
16060380 19588 mPa.s (25 °C) 500ml
16040270 40049 mPa.s (25 °C) 500ml
16010380 72328 mPa.s (25 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 16010272 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. N.4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162, den primære metode til fremstilling af viskositetsstandarder. Dobbelt certificeret til de internationale standarder BS EN ISO / IEC 17025 og ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering.
Vi tester på Primært niveau ved hjælp af master viskosimeter iht ASTM D2162 for at sikre den laveste måleusikkerhed og dermed levere standarder, der er certificeret med primært niveau nøjagtighed. ASTM D2162 er den eneste refererede metode til certificering af viskositetsstandarder ved vedtagelse ASTM testmetodeprotokol.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162
  • Massefylde g/mL iht ASTM D1480
  • Til brug med glaskapillærviskosimeter, automatiske viskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr
  • Kinematisk (cSt) og dynamisk viskositet (mPa·s) angivet ved alle temperaturer
  • Standard pakkestørrelse 500 ml
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodeprotokol
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Viskositet 0,2950 mPa.s (25 °C)
Mængde 500 mL
Angivne nominelle værdier