Få mere at vide
Viskositetsstandarder til generelle formål, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15534156
Viskositet:
0,2950 mPa.s (25 °C)
0,5204 mPa.s (25 °C)
0,9525 mPa.s (25 °C)
100,7 mPa.s (25 °C)
10030 mPa.s (25 °C)
124,9 mPa.s (25 °C)
1273 mPa.s (25 °C)
14,42 mPa.s (25 °C)
19588 mPa.s (25 °C)
2,144 mPa.s (25 °C)
202,6 mPa.s (25 °C)
2610 mPa.s (25 °C)
29,04 mPa.s (25 °C)
3,291 mPa.s (25 °C)
3481 mPa.s (25 °C)
392 mPa.s (25 °C)
40049 mPa.s (25 °C)
48,59 mPa.s (25 °C)
488,1 mPa.s (25 °C)
55,36 mPa.s (25 °C)
7,442 mPa.s (25 °C)
71,11 mPa.s (25 °C)
717,4 mPa.s (25 °C)
72328 mPa.s (25 °C)
796,5 mPa.s (25 °C)
8,559 mPa.s (25 °C)
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15534156
Brand: Paragon Scientific N415
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162, den primære metode til fremstilling af viskositetsstandarder. Dobbelt certificeret til de internationale standarder BS EN ISO / IEC 17025 og ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162
  • Massefylde g/mL iht ASTM D1480
  • Til brug med glaskapillærviskosimeter, automatiske viskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr
  • Kinematisk (cSt) & dynamisk viskositet (mPa·s) givet ved alle temperaturer
  • Standard pakkestørrelse 500 ml
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Viskositet 796,5 mPa.s (25 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17025, UKAS ISO 17034
Mængde 500 mL
Angivne nominelle værdier