Få mere at vide
Paragon Scientific Viskositetsstandarder til generelle formål, Paragon Scientific™
Beskrivelse
Vi tester på Primært niveau ved hjælp af master viskosimeter iht ASTM D2162 for at sikre den laveste måleusikkerhed og dermed levere standarder, der er certificeret med primært niveau nøjagtighed. ASTM D2162 er den eneste refererede metode til certificering af viskositetsstandarder ved vedtagelse ASTM testmetodeprotokol.
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162
- Massefylde g/mL iht ASTM D1480
- Til brug med glaskapillærviskosimeter, automatiske viskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr
- Kinematisk (cSt) og dynamisk viskositet (mPa·s) angivet ved alle temperaturer
- Standard pakkestørrelse 500 ml
- Fuldt sporbar til nationale standarder
- Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodeprotokol
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
- 2 års holdbarhed
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| Viskositet | 7,442 mPa (25 °C) |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- S6
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
Angivne nominelle værdier