Få mere at vide
Generel viskositetsstandard; UKAS ISO/IEC17025 og ISO 17034 certificeret, viskositet 4599 mPa.s (25° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16060370
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16060370 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 16060370 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. S2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 DKK
    555.93 DKK / 500ml
    Spare 151.07 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162. Dobbelt certificeret til de internationale standarder BS EN ISO / IEC 17025 og ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering for at sikre den laveste måleusikkerhed, hvilket giver standarder, der er certificeret med nøjagtighed på primært niveau.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162
  • Massefylde g/mL iht ASTM D1480
  • Til brug med glaskapillærviskosimeter, automatiske viskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr
  • Kinematisk (cSt) & dynamisk viskositet (mPa·s) givet ved alle temperaturer
  • Standard pakkestørrelse 500 ml
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 500 ml
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.