Få mere at vide
Generel viskositetsstandard, N14, Paragon Scientific™
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Viskositet | 30.3mm2/sec. (cSt) at 20°C Kinematic Viscosity |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N14
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.