Få mere at vide
3M™ Generel vinyltape 764i
Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Beskrivelse
- Bruges til tape i alle ikke-kritiske applikationer
- Beskytter dele, udstyr og produkter mod slid
- Saml varer, bundt og mærk midlertidigt dele, maskiner og meget mere
- Bevarer levende farver over tid for langvarig kvalitet
- Kan påføres i hånden eller med gulvapplikator
- Ideel til markering af applikationer i områder med let trafik. Masser af forskellige farver tilgængelige såsom gul, rød, blå, grøn, sort, hvid osv
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 50 mm x 33 m |
| Længde (metrisk) | 33 m |
| Tykkelse | 0.13 mm |
| Bredde (metrisk) | 50 mm |
| Farve | Hvid |