Få mere at vide
3M™ Generel vinyltape 764i
Artikelnummer. 17247780 Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Artikelnummer. 17247780
Brand: 3M™ 7000144706
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til alle ikke-kritiske applikationer, inklusive farvekodning, bundtning og sikkerhedsmærkning. Vores ikke-ætsende, fleksible vinyltape er ideel til at beskytte dele, udstyr og produkter mod slid.
  • Bruges til tape i alle ikke-kritiske applikationer
  • Beskytter dele, udstyr og produkter mod slid
  • Saml varer, bundt og mærk midlertidigt dele, maskiner og meget mere
  • Bevarer levende farver over tid for langvarig kvalitet
  • Kan påføres i hånden eller med gulvapplikator
  • Ideel til markering af applikationer i områder med let trafik. Masser af forskellige farver tilgængelige såsom gul, rød, blå, grøn, sort, hvid osv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 50 mm x 33 m
Længde (metrisk) 33 m
Tykkelse 0.13 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Farve Gul