Få mere at vide
3M™ Generel vinyltape 764i
Artikelnummer. 17217780 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17217780 Sort
17227780 Blå
17237780 Rød
17247780 Gul
17257780 Hvid
17267780 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17217780 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000048917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2855.00 DKK
    1548.34 DKK / 24 ruller
    Spare 1306.66 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til alle ikke-kritiske applikationer, inklusive farvekodning, bundtning og sikkerhedsmærkning. Vores ikke-ætsende, fleksible vinyltape er ideel til at beskytte dele, udstyr og produkter mod slid.
  • Bruges til tape i alle ikke-kritiske applikationer
  • Beskytter dele, udstyr og produkter mod slid
  • Saml varer, bundt og mærk midlertidigt dele, maskiner og meget mere
  • Bevarer levende farver over tid for langvarig kvalitet
  • Kan påføres i hånden eller med gulvapplikator
  • Ideel til markering af applikationer i områder med let trafik. Masser af forskellige farver tilgængelige såsom gul, rød, blå, grøn, sort, hvid osv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 50 mm x 33 m
Længde (metrisk) 33 m
Tykkelse 0.13 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Farve Sort