Få mere at vide
3M™ Vinyltape til almen brug 764
Artikelnummer. 17791689 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17791689 Blå
17771689 Hvid
17781689 Rød
17761689 Gul
17721689 Grøn
17721699 Sort
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17791689 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100260288
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Denne vinyltape er et omkostningseffektivt valg til en række fare-, sikkerhedsmærknings- og farvekodningsapplikationer, når du ikke har at gøre med hårde forhold eller behovet for en langsigtet ren fjernelse. Kommer individuelt indpakket og praktisk pakket.
  • Ideel til mærkning i områder med let trafik, vægge og rør
  • Bruges til tape i alle ikke-kritiske applikationer
  • Bevarer en levende farve, selv når den udsættes for slid og opløsningsmidler
  • Beskytter dele, udstyr og produkter mod slid
  • Saml og mærk midlertidigt dele, maskiner og mere
  • Let at påføre tape strækker sig rundt om hjørner for en pålidelig, tæt pasform
  • Hurtigt klæbeevne og høj holdestyrke
  • Fås i mange forskellige farver
  • Kan påføres i hånden eller med gulvapplikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 33 m x 50 mm
Emballagemængde 12 ruller
Tykkelse 0.12 mm
Klæbende type Gummibaseret klæbemiddel
Farve Blå
Materiale Vinyl