Få mere at vide
3M™ Vinyltape til almen brug 764
Artikelnummer. 17761689 Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Artikelnummer. 17761689
Brand: 3M™ 7100260285
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vinyltape er et omkostningseffektivt valg til en række fare-, sikkerhedsmærknings- og farvekodningsapplikationer, når du ikke har at gøre med hårde forhold eller behovet for en langsigtet ren fjernelse. Kommer individuelt indpakket og praktisk pakket.
  • Ideel til mærkning i områder med let trafik, vægge og rør
  • Bruges til tape i alle ikke-kritiske applikationer
  • Bevarer en levende farve, selv når den udsættes for slid og opløsningsmidler
  • Beskytter dele, udstyr og produkter mod slid
  • Saml og mærk midlertidigt dele, maskiner og mere
  • Let at påføre tape strækker sig rundt om hjørner for en pålidelig, tæt pasform
  • Hurtigt klæbeevne og høj holdestyrke
  • Fås i mange forskellige farver
  • Kan påføres i hånden eller med gulvapplikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 33 m x 50 mm
Emballagemængde 12 ruller
Tykkelse 0.12 mm
Klæbende type Gummibaseret klæbemiddel
Farve Gul
Materiale Vinyl