Beskrivelse
- Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål
- Fjerner den rent uden at efterlade limrester
- Meget harmonisk vinylkonstruktion
- Kan skrives på med en renrumspen
- Velegnet til farvekodning og gulvmærkning
- Behandlet i et kontrolleret miljø
- Viklet på 3-tommer. plastikkerne
- Fremstillet til ISO 5 til ISO 9 renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbende type | Genplacerbart gummi |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Gul |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Vinyl |
| Produkttype | Tape |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |