Få mere at vide
Brady™ Generelle vinyletiketter
Artikelnummer. 31741205 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
48.26 x 76.20 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
31741205 48.26 x 76.20 mm
1 options
Artikelnummer. 31741205 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177765
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fleksibel vinylfilm (B-7569) med ultra-aggressiv klæbemiddel sidder permanent fast på ru, stærkt teksturerede og vanskelige overflader.
  • Permanent akrylklæber binder til mange almindelige overflader.
  • Vinylfilm er velegnet til både indendørs og udendørs brug og modstår fugt, kemikalier og rutinemæssig håndtering.
  • Typisk udendørs tjenestetid: op til 3 år.
  • Fleksibelt materiale til brug med Brady bærbare labelprintere.
  • Beregnet til mærkning af beholdere og emballage, herunder for farlige stoffer. Fortrykte røde diamantrammer understøtter flerfarvede GHS-lignende etiketter i et enkelt printpas.
  • GHS/CLP (EU, januar 2009): piktogrammerne vises på en hvid baggrund med en rød diamantkant.
  • Certificeringer: BS 5609:1986 Afsnit 2 og Afsnit 3, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (inklusive ændring 2015/863).
  • Kræver bånd til udskrift: M7-R10000.
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS 5609:1986 Afsnit 2 og afsnit 3
Klæbende type Permanent akryl
Farve Rød på hvid
Slutte Gloss
Format Stanset udstansning
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, GHS- og kemikalieetiketter, farekommunikationsidentifikation
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Model- M7-37-7569-CLP4B
nr. pr. pakke 100 etiketter/æske
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +167 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +75 °C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 48.26 x 76.20 mm
Længde (engelsk) 1,90 tommer
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.20 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 2,25 tommer
Bredde (metrisk) Printbart område 57.15 mm
Højde (engelsk) 1,90 tommer
Højde (metrisk) 81 mm
Alternativt varenummer M7-37-7569-CLP4B