Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelt underdisk laboratoriekøleskab
Artikelnummer. 31740922 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dør stil:
Fast stof
Glas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil
31740922 Fast stof
31740919 Glas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31740922
 Begrænset vare
På lager
Økonomiske og essentielle tilbyder de god temperaturydelse og grundlæggende funktioner til daglig laboratoriebrug til en økonomisk pris.
  • Designet til dagligdags forskning og akademiske laboratorieanvendelser med god ydeevne og brugervenlige digitale styringer
  • Stille drift, under 53 dB
  • SNAP-kompatible grønne kølemidler
  • Automatisk optøning
  • Fire 2 inde. Hjul, forhjul kan låses
  • Hi/Lo temperatur og visuelle alarmer ved dørsvigt på klem
  • Bageste adgangsport
  • Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-låseadaptere
  • Stacking Kit tilbehør tilgængeligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (engelsk) 3 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 77 L
Temperaturområde 1 °C til 10 °C
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Kølemiddel R600a
Dør stil Fast stof
Antal døre 1
Dørmateriale Fast stof
Hylder 2
Dørhylder 2
Skabsmateriale Malet stål
Udvendig finish Malet stål
Isolering HFC-frit polyurethanskum
Certificeringer/compliance CE
Stil Under bordet
Vise Digital
Hjul Baghjul Nylon
Kontroltype Digital
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 2 års dele/arbejde
Overvågningsmuligheder Alarm
Adgangssikkerhed Nøglelås
Kompressor Hermetisk
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 25,3 x 23,4 x 32,8 tommer (64,5 x 59,5 x 83,3 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 19,3 x 19 x 24,4 tommer (49 x 48,3 x 62 cm)
Stiktype STORBRITANNIEN
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 0,44 kW-t/dag
Forsendelsesvægt (engelsk) 114 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 52 kg