Beskrivelse
- Designet til dagligdags forskning og akademiske laboratorieanvendelser med god ydeevne og brugervenlige digitale styringer
- Stille drift, under 53 dB
- SNAP-kompatible grønne kølemidler
- Automatisk optøning
- Fire 2 inde. Hjul, forhjul kan låses
- Hi/Lo temperatur og visuelle alarmer ved dørsvigt på klem
- Bageste adgangsport
- Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-låseadaptere
- Stacking Kit tilbehør tilgængeligt
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Laboratoriekøleskab |
| Kapacitet (engelsk) | 3 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 77 L |
| Temperaturområde | 1 °C til 10 °C |
| Temperatur (setpunkt) | +5 °C |
| Kølemiddel | R600a |
| Dør stil | Glas |
| Antal døre | 1 |
| Dørmateriale | Glas |
| Hylder | 2 |
| Vis mere |