Beskrivelse
- Designet til dagligdags forskning og akademiske laboratorieanvendelser med god ydeevne og brugervenlige digitale styringer
- Stille drift, under 53 dB
- SNAP-kompatible grønne kølemidler
- Automatisk optøning
- Fire 2 inde. Hjul, forhjul kan låses
- Hi/Lo temperatur og visuelle alarmer ved dørsvigt på klem
- Bageste adgangsport
- Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-låseadaptere
- Stacking Kit tilbehør tilgængeligt
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Laboratoriefryser |
| Kapacitet (engelsk) | 3 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 77 L |
| Temperaturområde | -15 °C til -25 °C |
| Temperatur (setpunkt) | -20 °C |
| Dør stil | Fast stof |
| Antal døre | 1 |
| Skabsmateriale | Malet stål |
| Isolering | HFC-frit polyurethanskum |
| Hylder | 2 |
| Vis mere |