Få mere at vide
Grant Instruments™ T100 Series Digital Heated Circulating Bath
Mål (D x B x H) Indvendig:
240 x 160 x 155 mm
325 x 280 x 155 mm
510 x 290 x 155 mm
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stability ±0.05ºC.
- Clear, bright 4 digit LED display
- Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
- Model available with/without clamp (T-Clamp)
- Low-liquid detection (float switch)
- Fixed over temperature
- 2 point user calibration
- Visual alarm
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Working Area: 210 x 280mm |
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
| Temperaturområde | Ambient +5° to 99°C |
| Vise | 4 digit LED |
| Inkluderer | T100 Heating Circulator and P12 Bath |
| Materiale | Plastic |
| Forudindstillede temperaturer | 3 |
| Temperaturopløsning | ±0.1°C |
| Temperaturstabilitet | ±0.05°C |
| Temperaturensartethed | 0.1°C |
| Vis mere |