Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri bakker til generelle formål
Artikelnummer. p-7138938 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Bredde (metrisk):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Højde (metrisk):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15819711
Brand: Sampling Systems™ A684223
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Almindelige rustfrie bakker er ideelle til alt fra blanding af formuleringer til at transportere affald.
  • Udvalg af størrelser
  • Sprækkefrit design
  • Højkvalitets poleret finish
  • Holdbar
  • Rustfrit stål, AISI 304
Tekniske data
Produkttype Almindelig bakke
Materiale Rustfrit stål
Slutte Poleret
Højde (metrisk) 43 mm
Længde (metrisk) 223 mm
Bredde (metrisk) 155 mm