Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri bakker til generelle formål
Artikelnummer. 15849711 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Bredde (metrisk):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Højde (metrisk):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15849711 340 mm 310 mm 62 mm Hver
15819711 223 mm 155 mm 43 mm Hver
15829711 240 mm 160 mm 50 mm Hver
15839711 310 mm 197 mm 47 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15849711 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A684340
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Sampling Systems™ Almindelige rustfrie bakker er ideelle til alt fra blanding af formuleringer til at transportere affald.
  • Udvalg af størrelser
  • Sprækkefrit design
  • Højkvalitets poleret finish
  • Holdbar
  • Rustfrit stål, AISI 304
Tekniske data
Produkttype Almindelig bakke
Materiale Rustfrit stål
Slutte Poleret
Højde (metrisk) 62 mm
Længde (metrisk) 340 mm
Bredde (metrisk) 310 mm