Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri bakker til generelle formål
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Bredde (metrisk):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Højde (metrisk):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udvalg af størrelser
- Sprækkefrit design
- Højkvalitets poleret finish
- Holdbar
- Rustfrit stål, AISI 304
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Almindelig bakke |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Slutte | Poleret |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Længde (metrisk) | 240 mm |
| Bredde (metrisk) | 160 mm |