Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelt stableligt kombineret køleskab og fryser
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Designet til dagligdags forskning og akademiske laboratorieanvendelser med god ydeevne og brugervenlige digitale styringer
- Stille drift, under 53 dB
- SNAP-kompatible grønne kølemidler
- Automatisk optøning
- Fire 2 inde. Hjul, forhjul kan låses
- Kraftig LED-indvendig belysning på glasdørmodeller
- Hi/Lo temperatur- og døralarmer på klem
- Bageste adgangsport
- Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-låseadaptere
- Tilbehør til stablingssæt påkrævet
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kombineret køleskab og fryser |
| Kapacitet (engelsk) Fryser | 3 kubikfod |
| Kapacitet (engelsk) Køleskab | 3 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) fryser | 77 L |
| Kapacitet (metrisk) køleskab | 77 L |
| Temperaturområde (fryser) | -15 °C til -25 °C |
| Temperaturområde (køleskab) | 1 °C til 10 °C |
| Temperatur (setpunkt) | -20 °C til +5 °C |
| Dør stil | Fast stof |
| Antal døre | 2 |
| Vis mere |