Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelt stableligt kombineret køleskab og fryser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31740926 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dør stil:
Glass (Refrigerator), Solid (Freezer)
Solid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil
31740926 Glass (Refrigerator), Solid (Freezer)
31740931 Solid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31740926
Hold dine prøver kølige
Brug rabatkode 27999
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Økonomiske og essentielle tilbyder de god temperaturydelse og grundlæggende funktioner til daglig laboratoriebrug til en økonomisk pris.
  • Designet til dagligdags forskning og akademiske laboratorieanvendelser med god ydeevne og brugervenlige digitale styringer
  • Stille drift, under 53 dB
  • SNAP-kompatible grønne kølemidler
  • Automatisk optøning
  • Fire 2 inde. Hjul, forhjul kan låses
  • Kraftig LED-indvendig belysning på glasdørmodeller
  • Hi/Lo temperatur- og døralarmer på klem
  • Bageste adgangsport
  • Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-låseadaptere
  • Tilbehør til stablingssæt påkrævet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kombineret køleskab og fryser
Kapacitet (engelsk) Fryser 3 cu. ft.
Kapacitet (engelsk) Køleskab 3 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) fryser 77 L
Kapacitet (metrisk) køleskab 77 L
Temperaturområde (fryser) -15 °C til -25 °C
Temperaturområde (køleskab) 1 °C til 10 °C
Temperatur (setpunkt) -20 °C til +5 °C
Dør stil Glass (Refrigerator), Solid (Freezer)
Antal døre 2
Dørmateriale Glas/Solid
Hylder 4
Kompressor Hermetic
Afrimning Automatisk
Overvågningsmuligheder Alarm
Adgangssikkerhed Nøglelås
Kølemiddel R600a
Skabsmateriale Scratch-resistant Painted Steel
Udvendig finish Hvidlakeret stål
Certificeringer/compliance CE
Stil Stackable Combo
Vise Digital
Havne 2 bagerste adgangsporte
garanti 2 års dele/arbejde
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 25,3 x 23,4 x 32,8 tommer (64,5 x 59,5 x 83,3 cm) x 2
Mål (D x B x H) Indvendig 19,3 x 19 x 24,4 tommer (49 x 48,3 x 62 cm) x 2
Stiktype UK
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz