Få mere at vide
Buerkle™ Generelle formål aseptisk polypropylen prøveboks
Artikelnummer. p-8002196 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
31 mm
43 mm
75 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
90 ml
300 ml
Højde (metrisk):
78 mm
80 mm
88 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10513713
Brand: Buerkle™ 62060060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ General Purpose Aseptic Polypropylen Sample Box har en tændt, der kan åbnes med én hånd og en 90° vinkelhængsel.
  • PP, gennemsigtig
  • Med område til mærkning og med graduering
  • Væske/kondensat i låget løber ind i en absorberende rille integreret i låget, intet går tabt, intet kan dryppe
  • Kassen er helt tæt, har ingen sprækker, er derfor nem at fylde og kan tømmes uden rester
  • Fremstillet under aseptiske forhold
  • Autoklaverbar og velegnet til dybfrysning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) 31 mm
Produkttype Prøvekasse
Oversigt Aseptisk prøveboks
Lukningsfarve Klarhed
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Inkluderer Tætningsdæksel
nr. pr. pakke 1
Uddannet Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Højde (metrisk) 78 mm
Lukketype Tætningsdæksel med absorberende rille