Få mere at vide
Buerkle™ Generelle formål aseptisk polypropylen prøveboks
Artikelnummer. 10513713 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
31 mm
43 mm
75 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
90 ml
300 ml
Højde (metrisk):
78 mm
80 mm
88 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10513713 31 mm 50 ml 78 mm Hver
10055271 43 mm 90 ml 80 mm Hver
10376992 75 mm 300 ml 88 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10513713 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 62060060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.60 DKK
    3.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.17 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Buerkle™ General Purpose Aseptic Polypropylen Sample Box har en tændt, der kan åbnes med én hånd og en 90° vinkelhængsel.
  • PP, gennemsigtig
  • Med område til mærkning og med graduering
  • Væske/kondensat i låget løber ind i en absorberende rille integreret i låget, intet går tabt, intet kan dryppe
  • Kassen er helt tæt, har ingen sprækker, er derfor nem at fylde og kan tømmes uden rester
  • Fremstillet under aseptiske forhold
  • Autoklaverbar og velegnet til dybfrysning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Aseptisk prøveboks
Lukningsfarve Klarhed
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Bund form Round
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Højde (engelsk) 3.03 in.
Gradueringer 10 mL
Inkluderer Tætningsdæksel
Mængde 1/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Uddannet Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 1.69 oz.
Højde (metrisk) 78 mm
Lukketype Tætningsdæksel med absorberende rille
Diameter (metrisk) 31 mm
Produkttype Prøvekasse